Learn More
VPS37B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | VPS37B |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894914
|
Proteintech
15653-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884914
|
Proteintech
15653-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Component of the ESCRT-I complex, a regulator of vesicular trafficking process. Required for the sorting of endocytic ubiquitinated cargos into multivesicular bodies. May be involved in cell growth and differentiation.Spezifikation
VPS37B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9H9H4 | |
79720 | |
VPS37B Fusion Protein Ag8256 | |
Primary | |
-20°C | |
VPS37B |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ESCRT I complex subunit VPS37B, hVps37B, VPS37B | |
VPS37B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |