Learn More
VPS37B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15653-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884914
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Component of the ESCRT-I complex, a regulator of vesicular trafficking process. Required for the sorting of endocytic ubiquitinated cargos into multivesicular bodies. May be involved in cell growth and differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
VPS37B
Polyclonal
Unconjugated
VPS37B
ESCRT I complex subunit VPS37B, hVps37B, VPS37B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
79720
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H9H4
VPS37B
VPS37B Fusion Protein Ag8256
150 μL