missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSIG4 Ratten-Anti-Maus, Alexa Fluor™ 488, Klon: NLA14, eBioscience™

Monoklonaler Ratten-Antikörper

Marke:  Invitrogen 53-5752-80

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16330994

  • 124.00 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 12-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Dieser monoklonale NLA-Antikörper 14 erkennt murines V-Set und Immunoglobulin Domain Containing 4 (VSIG4), auch bezeichnet als Complement Receptor of the Immunoglobulin Superfamily (CRIg) oder Z39Ig. VSIG4 ist ein transmembranes Typ-I-Glykoprotein, das strukturell verwandt ist mit

Berichtete Anwendungen: Dieser NLA14-Antikörper ist für die durchflusszytometrische Analyse geeignet. Getestete Anwendungen: Dieser NLA14-Antikörper wurde durch eine Durchflusszytometrieanalyse von residenten Peritonealmakrophagen getestet. Er kann bei weniger als oder gleich 0.25 μg pro Test verwendet werden. Ein Test ist definiert als die Menge (μg) des Antikörpers, der eine Zellprobe in einem Endvolumen von 100 μl färbt. Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber von 10^5 bis 10^8 Zellen/Test reichen. Für eine optimale Leistung im interessierenden Assay wird eine sorgfältige Titration des Antikörpers empfohlen. Anregung: 488 nm, Emission: 519 nm; Laser: Blauer Laser Die Aktivierung von T-Zellen durch APC wird von Mitgliedern der B7-Familie positiv und negativ reguliert. VSIG4 ist ein starker negativer Regulator der murinen und menschlichen T-Zellproliferation und IL-2-Produktion.
Spezifikation

Spezifikation

VSIG4
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Liquid
Rat
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
NLA14
Alexa Fluor 488
Vsig4
Vsig4
IgG2a, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
278180
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate