missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VTI1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16873154 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16873154 20 μL 20 Mikroliter
16863154 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16873154 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 144951AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

V-SNARE that mediates vesicle transport pathways through interactions with t-SNAREs on the target membrane. These interactions are proposed to mediate aspects of the specificity of vesicle trafficking and to promote fusion of the lipid bilayers. May be concerned with increased secretion of cytokines associated with cellular senescence. Fischer von Mollard G., J. Biol. Chem. 273:2624-2630(1998). Li H.-C., Biochem. Biophys. Res. Commun. 247:70-74(1998).

Spezifikation

Antigen VTI1B
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen VTI1B
Gen-Zugriffsnummer O88384, P58200, Q9UEU0
Gen-Alias VTI1, VTI1 LIKE, Vti1 rp1, VTI1B, VTI1L, VTI1L1, VTI2
Gensymbole Vti1b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen VTI1B Fusion Protein Ag5906
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100359512, 10490, 53612
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.