Learn More
Grant Instruments™ Turbine pump to fit R4 refrigeration unit Grant
Geräuscharmes, kompaktes Design. Lieferung mit Rohrverbindungen und Spezialdeckel für den Anschluss am Tank, Rohrbohrung 12.7 mm. Grant Instruments™ vertikale Turbinenpumpe, 12 l/min für Grant Kühlbäder und Umwälzpumpen ist nur dann erforderlich, wenn die Anwendung einen höheren Druck als den von der internen Pumpe gelieferten Druck erfordert, um den Durchfluss aufrechtzuerhalten.
Marke: Grant Instruments™ VTP2-PLR4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.00000kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Grant Kühlbädern und Thermostaten
- Geräuscharm
- Kompaktes Design
- Mit Rohranschlüssen und Deckel für den Einbau in den Tank
- Rohröffnung: 12.7 mm
- Maximaler Druck: 1650 mbar
- Maximale Flussrate: 12 l/min
Spezifikation
12 l/min | |
R4 Kühleinheit | |
Vertikale Turbinenpumpe | |
240 V |