Learn More
VU 0155041 sodium salt, Tocris Bioscience™
Potent, positive allosteric mGlu4 agonist. Sodium salt of VU 0155041 (Cat. No. 3248)
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 331110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412764
  • 113.19 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potent, positive allosteric modulator/allosteric agonist at mGlu4 receptors (EC50 = 798 and 693 nM at human and rat mGlu4 receptors respectively). Active in in vivo models of Parkinson's disease following i.c.v. administration. Sodium salt of VU 0155041 (Cat. No. 3248).
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1259372-69-4
339.168
vu 0155041 sodium salt
(1S,2R)-2-[(3,5-dichlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid;sodium
C14H15Cl2NNaO3
DJYXVMBMUBOYKD-LYCTWNKOSA-N
131846219
C1CCC(C(C1)C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O.[Na]
Spezifikation
10mg
1259372-69-4
vu 0155041 sodium salt
C1CCC(C(C1)C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O.[Na]
339.168
338.16
VU 0155041 sodium salt
C14H15Cl2NNaO3
DJYXVMBMUBOYKD-LYCTWNKOSA-N
(1S,2R)-2-[(3,5-dichlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid;sodium
131846219
>98%