missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VU 0364439, Tocris Bioscience™

Positive allosteric modulator at mGlu4

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4371/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414644

  • 190.08 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-09-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Positive allosteric modulator (PAM) of mGlu4 receptors (EC50 = 19.8 nM in vitro for human mGlu4).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1246086-78-1
422.28
n-3-chloro-4-n-2-chlorophenyl sulfamoyl phenyl picolinamide, n-3-chloro-4-2-chlorophenyl sulfamoyl phenyl pyridine-2-carboxamide, n-3-chloro-4-2-chlorophenyl amino sulfonyl phenyl-2-pyridinecarboxamide, n-3-chloro-4-2-chlorophenyl sulfamoyl phenyl-2-pyridinecarboxamide
N-[3-chloro-4-[(2-chlorophenyl)sulfamoyl]phenyl]pyridine-2-carboxamide
C18H13Cl2N3O3S
IXHCGJXBIHHIEF-UHFFFAOYSA-N
46934289
C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)C3=CC=CC=N3)Cl)Cl

Spezifikation

VU 0364439
1246086-78-1
n-3-chloro-4-n-2-chlorophenyl sulfamoyl phenyl picolinamide, n-3-chloro-4-2-chlorophenyl sulfamoyl phenyl pyridine-2-carboxamide, n-3-chloro-4-2-chlorophenyl amino sulfonyl phenyl-2-pyridinecarboxamide, n-3-chloro-4-2-chlorophenyl sulfamoyl phenyl-2-pyridinecarboxamide
C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)C3=CC=CC=N3)Cl)Cl
422.28
422.29
10mg
C18H13Cl2N3O3S
IXHCGJXBIHHIEF-UHFFFAOYSA-N
N-[3-chloro-4-[(2-chlorophenyl)sulfamoyl]phenyl]pyridine-2-carboxamide
46934289
>99%
Videos
Dokumentation