missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VU 0364739 hydrochloride, Tocris Bioscience™

Potent and selective PLD2 inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 417110

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414284

  • 253.45 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 22-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective phospholipase D2 (PLD2) inhibitor (IC50 = 20 nM); displays 75-fold selectivity against PLD1 (IC50 = 1500 nM).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1244640-48-9
482.984
vu 0364739 hydrochloride, n-2-1-3-fluorophenyl-4-oxo-1,3,8-triazaspiro 4.5 dec-8-yl ethyl-2-naphthalenecarboxamide
N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl]ethyl]naphthalene-2-carboxamide;hydrochloride
C26H28ClFN4O2
RYLAMDMOILNBKN-UHFFFAOYSA-N
46939225
C1CN(CCC12C(=O)NCN2C3=CC(=CC=C3)F)CCNC(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4.Cl

Spezifikation

VU 0364739 hydrochloride
1244640-48-9
vu 0364739 hydrochloride, n-2-1-3-fluorophenyl-4-oxo-1,3,8-triazaspiro 4.5 dec-8-yl ethyl-2-naphthalenecarboxamide
C1CN(CCC12C(=O)NCN2C3=CC(=CC=C3)F)CCNC(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4.Cl
482.984
482.98
10mg
C26H28ClFN4O2
RYLAMDMOILNBKN-UHFFFAOYSA-N
N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl]ethyl]naphthalene-2-carboxamide;hydrochloride
46939225
>98%
Videos