Learn More
VU 0365114, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044822
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18044822 10 mg 10 Milligramm
18014142 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044822 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4404/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Positive allosteric modulator of M5 receptors
Selective positive allosteric modulator of M5 (EC50 values are 2.7 μM for human M5, and >30 μM for M1, M2, M3 and M4 receptors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1208222-39-2
Summenformel C22H14F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 397.353
InChI-Schlüssel SPBGRXOPAXZSER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 1-1,1'-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 1-1,1'-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy indole-2,3-dione
PubChem CID 45281794
IUPAC-Name 1-[(4-phenylphenyl)methyl]-5-(trifluoromethoxy)indole-2,3-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CN3C4=C(C=C(C=C4)OC(F)(F)F)C(=O)C3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material VU 0365114
Menge 10 mg
Formelmasse 397.35
Reinheit (%) >98%