missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ VX 8.1 Spannwalze
Marke: IKA™ 0003375400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Aufsätze zum Grundgerät austauschbar.VX 1 Einhandaufsatz
Zum Schütteln einzelner nicht fixierter Gefässe von 1 bis 250mL
B/T/H: 130/135/40mm
Gewicht: 160 g
VX 2 Reagenzglasaufsatz
Für bis zu 36 Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit φ 16mm
B/T/H: 140/145/115mm
Gewicht: 300 g
Material Makrolon
VX 2E Eppendorf-Aufsatz
Zum intensiven Schütteln von bis zu 64 Eppendorfröhrchen (1,5mL)
B/T/H: 210/210/65mm
Gewicht: 790 g
VX 7 Schalenaufsatz
Zum sanften Schütteln von Kulturflaschen, Petrischalen usw
B/T/H: 410/210/40mm
Gewicht: 740 g
VX 8 Universalaufsatz
Zum schnellen und sicheren Einspannen von z.B. 2 Erlenmeyer-Kolben bis 500mL
B/T/H: 265/136/60mm
Gewicht: 760 g
Spannbereich: 25 - 135mm
Gefäss-Mindesthöhe: 80mm
VX 8.1 Spannwalze (ohne Abbildung)
Ersatzteil für VX 8 Universalaufsatz
Typ: VX 8.1 Spannwalze, Ersatz für VX 8
Spezifikation
Klemmrolle |