Beschreibung
- Wandmontage mit integrierter Wandhalterung
- Mit UV-Lampe und TOC-Monitor
- Horizontal angebrachte UV-Lampe verhindert mikrobielles Wachstum und reduziert organische Verbindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Leitfähigkeit | 0.055 μS/cm kompensiert auf 25 °C |
| Bakterieller Gehalt | <0,1 KBE/ml (mit einem 0,2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationskartusche mit Anschlussklemme) |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Speisewasserüberwachung | No |
| Speisewasserquelle | Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI |
| Flussrate | 2 l/min |
| Art des Produktwassers | Typ 1 |
| Fern-Dispenser | No |
| Elektrischer Widerstand | 18,2 Mohm.cm |
| TOC (Total Organic Carbon) | ≤2 ppb |
| Mehr anzeigen |