Learn More
Buerkle™ Wandmontierbares Abtropfgestell mit Ablaufrinne
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Positionen:
33
77
Produkttyp:
Abtropfbrett mit Wandmontage
Gestell mit Ablaufkanal
Höhe (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Breite (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ein Abtropfgestell zur Wandmontage, inklusive Wandmontageset (Schrauben, Dübel). Optional ist ein abnehmbarer Abflusskanal mit Anschluss für ein Abflussrohr lieferbar, der direkt in einen Laborwaschtisch abfließen kann.
- Abtropfgestelle aus PVC, Stangen aus Polypropylen
- Einschließlich Schraubenschlüssel für Stangen
- Drei verschiedene Stangenlängen zur Anpassung an unterschiedliche Geräte
- Bruchsicher
- Stangen rasten für sicheren Halt ein
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Schraubenschlüssel, Schrauben und Dübel für die Wandmontage, abnehmbarer Entleerungskanal, Anschluss für Entleerungsschlauch, Kasten für Stäbe, 10 x 60 mm-Stäbe, 39 x 100 mm-Stäbe, 4 x 150 mm-Stäbe |
| Produkttyp | Gestell mit Ablaufkanal |
| Material | PVC-Ablaufgestell, Polypropylen-Stäbe |
| Positionen | 77 |
| Breite (metrisch) | 500 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 19.68 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 500 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 19.68 Zoll |