missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WASF3/WAVE3 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30661772 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30661772 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30661772 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF5515MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

WASF3/WAVE3 Polyclonal antibody specifically detects WASF3/WAVE3 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen WASF3/WAVE3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias KIAA0900WASP family Verprolin-homologous protein 3, Protein WAVE-3, SCAR3WASP family protein member 3, Verprolin homology domain-containing protein 3, WAS protein family, member 3, WAVE3Brush-1, wisk
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human WASF3/WAVE3, Met1-Lys180, Accession # Q9UPY6
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10810
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.