Learn More
Saint-Gobain SPRITZFLASCHE ENGHALS PFA 1000ML .
Enthält die niedrigste Konzentration von Spurenmetallionen aller Fluorpolymere und eignet sich somit ideal für die ultrareinen Anforderungen in der Umweltanalytik. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PF-Enghalswaschflaschen können zum Dispensieren aller Arten von Flüssigkeiten verwendet werden.
Marke: Saint-Gobain D1069065
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Eingegossene Messskala
- Flexible Düse mit 360 ° schwenkbarer Spitze mit kleiner Öffnung für präzises Dispensieren des Inhalts
- Inert gegenüber allen Chemikalien
- Auslaufsichere Ausführung
- Durchsichtig und bruchsicher
- Leicht zu reinigen, mit Antihaftbeschichtung, langlebige Flexibilität und ausgezeichnete mechanische Festigkeit
Spezifikation
Ja | |
Eng | |
25.5 mm |
315,1 mm | |
1000 ml | |
PFA |