Learn More
Vitlab™ Spritzflaschen-Entlüftungskappe
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL 45
GL 63
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Beschreibung
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen
- Praktisch kein Auslaufen oder Tropfen
- Die Konstruktion verhindert fast alle statischen Überdrücke
- Präziser Sprühstrahl und optimierter mittlerer Rückfluss durch die durchgehende und fein gezogene Spitze des Sprührohrs
Spezifikation
Verschlussgröße | GL 45 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Farbe | Orange |
Beschreibung | Schraubverschluss mit Sprühröhrchen |
Material | Polypropylen |