Learn More
Saint Gobain Life Sciences SPRITZFALSCHE PFA WH 1000ML .
Catalog Number 11714579
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml
100 ml
250 ml
Die leicht zu reinigende Fluoropolymer-Konstruktion mit Antihaftbeschichtung bietet langlebige Flexibilität und mechanische Festigkeit. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Spritzflaschen mit und Messskala haben eine weite Öffnung für bequemes Befüllen und Ausgießen aller Arten von Flüssigkeiten.
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
  • Chemisch inert und auslaufsicher
  • Flexible Düse, schwenkbar um 360 °; kleine Öffnung für präzises Dispensieren des Inhalts
  • Durchsichtig und bruchsicher
  • Eingegossene Messskala
Fassungsvermögen 100 ml
Höhe (angloamerikanisch) 6.3 in.
Höhe (metrisch) 159,5 mm
Produkttyp Wash Bottle
Kapazität (metrisch) 100 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 3.4 oz.
Farbe Transparent
Material PFA
Halsinnendurchmesser (metrisch) 25.5 mm
Graduated Ja
Öffnung Weit