Learn More
Saint-Gobain SPRITZFALSCHE PFA WH 1000ML .
Die leicht zu reinigende Fluoropolymer-Konstruktion mit Antihaftbeschichtung bietet langlebige Flexibilität und mechanische Festigkeit. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Spritzflaschen mit und Messskala haben eine weite Öffnung für bequemes Befüllen und Ausgießen aller Arten von Flüssigkeiten.
Marke: Saint-Gobain D1069742
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
- Chemisch inert und auslaufsicher
- Flexible Düse, schwenkbar um 360 °; kleine Öffnung für präzises Dispensieren des Inhalts
- Durchsichtig und bruchsicher
- Eingegossene Messskala
Spezifikation
Ja | |
Weit | |
PFA |
317,5 mm | |
1000 ml | |
36.9 mm |