Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Spülflaschen
Catalog Number p-7116297
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Aus DURAN™. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Spritzflaschen eignen sich zum Spülen verschiedener Laborglaswaren wie Reagenzgläser und Rundkolben.
  • Waschflaschen
  • Aufrechter Kolben nach DIN 12348
  • Aus DURAN™
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN 12348 