Learn More
Heathrow Scientific Spritzflaschen, farbcodiert, weithalsig, 500 ml
Die Spritzflasche ist zur einfachen Identifizierung farbcodiert. Verschluss und Schaft sind aus einem Stück geformt, wodurch sie auslaufsicher sind. Der abgewinkelte Hals und die Spitze, liefern einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom. Die Spitze kann bei Bedarf zurückgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen.
Marke:  Heathrow Scientific HS120245
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16320716
  • 25.57 € / 6 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 24-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der weite Flaschenhals erleichtert das Befüllen
  • Farbcodierung zur Identifizierung von Anwender, Anwendung oder Standort
  • Die Flasche besteht aus LDPE mit PP-Verschluss
  • 500 ml Flaschengröße
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Abgewinkelter Hals
Nein
22,86 cm
500 ml
Spülflasche
Flüssig
24/Karton
Kiste
7 cm
Polypropylen
7,00 cm
9 Zoll
2,75 in.
Transparent
2,75 in.
LDPE
6/Pckg.
Nicht steril