Learn More
Thermo Scientific™ Waschpuffer, 0.5 % Tween 20, pH 8.0
Für die Aufreinigung His-getaggter Proteine
Marke:  Thermo Scientific™ J60165.AP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
Artikelnummer. 15482979
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Puffer
Flüssig
Umgebungstemperaturen
500 ml
Für die Aufreinigung His-getaggter Proteine
8
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation