Learn More
Thermo Scientific™ Waschpuffer, 1.0 % Triton™ X-100, pH-Wert 8.0
Zur Aufreinigung von GST-Fusionsproteinen
25.42 € - 43.80 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
pH | 8 |
Inhalt und Lagerung | Ambient temperatures |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufreinigung von GST-Fusionsproteinen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15453199
|
Thermo Scientific™
J60428.AK |
250 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15463199
|
Thermo Scientific™
J60428.AP |
500 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Farblos | |
Ambient temperatures | |
Zur Aufreinigung von GST-Fusionsproteinen |
8 | |
Flüssig | |
Buffer |