Learn More
Thermo Scientific™ Wash Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Codice prodotto. 10881361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
100 ml
Dimensione della confezione:
100 Milliliter
Codice prodotto. Menge unitSize
10881361 100 ml 100 Milliliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10881361
Marca: Thermo Scientific™ R1243
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific GeneJET Wash Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit and may be purchased separately. Provided in 100 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Wash Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. K0502/K0503) and may be purchased separately. Provided in 100 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Wash Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. K0502 and K0503) and may be purchased separately. Provided in 100 mL aliquots.
Related Products
  • Binding Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. R1331)
  • GeneJET NGS Cleanup Kit (K0851)
  • Binding Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2811)
  • Prewash Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2821)
  • Wash Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2831)
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
  • RNase A (R1253)
  • Elution Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
  • Lysis Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1223)
  • Resuspension Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1213)
  • Neutralization Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1233)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Puffer Waschpuffer
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern, -20 °C)
Beschreibung Reagenz
Format Kit
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Waschlösung
Menge 100 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.