Description
- Freistehende Vorrichtung (mit Deckel) zur Platzierung unter der Werkbank
- Integrierte Spenderpumpen für flüssige Verarbeitungschemikalien (Neutralisations-/Reinigungsmittel)
- Touch-Steuerung mit 14 Programmen
- Vier Anschlüsse für 2 x kaltes, warmes und entmineralisiertes Wasser
- Leistungsstarke Umwälzpumpe, max. Durchsatz 400 l/min
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Modell PG 8593 |
| Produkttyp | Profi-Reinigungs-/Desinfektionsgerät |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Desinfektion von Laborgeräten |
| Enthält | Leitfähigkeitsmessgerät |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 60 x 30 x 83.5 cm |
| Elektrische Anforderungen | 400 V, 50 Hz, 3 N AC 9,3 kW |