Learn More
Robu Washing-Bottle lower part 250ml, NS 45/40
Marke:  Robu 34270
Washing-Bottle lower part 250ml, NS 45/40
Artikelnummer. 10012091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.80 €
    68.65 € / 1 Stück
    Sparen 8.15 €
    10% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-01-2026