Description
- Hergestellt aus hochwertigem und elektrisch leitfähigem HDPE- Material
- Mit Erdungskabel zur Ableitung der elektrischen Ladung
- Mit Spritzschutz und abnehmbarem Sieb für sicheres Befüllen
- Sets bestehen aus Kugel- oder Deckeltrichtern für individuelle Anwendungen
- 10 oder 20 l Entsorgungsbehälter mit mechanischen Füllstandsanzeigen
- Kann optional mit Auffangschale kombiniert werden
Alle Kanister und Trichter sind über ein S60/61-Gewinde verbunden und ihre Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Specifications
Specifications
| Enthält | Trichter mit Kugel Arnold, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatisch leitfähig, mit Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbarem Sieb und Erdungskabel (317621), 10 l Kanister, S60/61, mit Schwimmer, elektrostatisch leitfähig HDPE (108042) |
| Material | HDPE, elektrostatisch leitfähig |
| Gewindegröße | S60/61 |
| Typ | Set 1 |