Learn More
Kartell™ PTFE-Uhrglas
Verwenden Sie dieses Uhrglas, um Flüssigkeiten zu verdampfen oder Feststoffe beim Wiegen einer Probe zu halten sowie in Situationen, in denen Kreuzkontaminationen auftreten könnten. Das Kartell™ PTFE-Uhrglas hat eine gute Hitze- und Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  Kartell™ 0064400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10293991
  • 30.30 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende chemische, mechanische und thermische Beständigkeit
  • Kann im Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 250 °C sicher eingesetzt werden.
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Rund
76.32 mm
PTFE
Uhrglas