Learn More
Water, ACS Reagent Grade, ASTM Type I, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31751110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Natural Poly Bottle
Packungsgröße
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
31751110 500 mL Natural Poly Bottle 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751110 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R9150000500A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis ASTM Typ I
Farbe Colorless
CAS Min. % 98.0
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
CAS Max. % 100.0
Leitfähigkeit Max. 0,056
Synonym dihydrogen oxide
Löslichkeitsinformationen Mischbar
IUPAC-Name water
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Formelmasse 18.01
Reinheit (%) 100%
Güte ACS
Verpackung Natural Poly Bottle
Sterilität Nicht steril
Menge 500 mL
Physikalische Form Liquid