Learn More
Wasser, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
4 x 2 l
4 x 4 l
Verpackung:
Glasflasche
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasser |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 2050024 |
Formelmasse | 18.02 mol |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Hartfaserkarton-Boxen |
Dichte | 1.000 g/ml bei 3.98 °C |
Menge | 4 x 2 l |