Learn More
Wasserblank für ICP, ASTM Typ I, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-4385044
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • DI-Wasser-Matrix leer
  • 500 ml Volumen
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Wasser blank
Güte Assurance
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Menge 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Produkt nur für den Laborgebrauch