Learn More
Wasser, gefiltert durch einen 0.2-Mikrometer-Filter, BAKER ANALYZED™ LC-MS-Reagenz, J.T.Baker™
103.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Beschreibung
- Für die Verwendung in der Flüssigkeitschromatographie und Massenspektrometrie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasser |
Namenshinweis | Gefiltert durch einen 0.2 Micron-Filter |
Formelmasse | 18.02 |
Güte | BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagenz |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Menge | 1 l |
Relative Dichte | 1 l = 1.00 kg |