Learn More
Wasser, HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals, Hochrein
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 4 L
Beschreibung
Reinstwasser wird als mobile Phase in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und Flüssigkeitschromatographie in Verbindung mit der Massenspektrometrie eingesetzt. Es wird auch bei der konduktometrischen Titration verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water |
Schmelzpunkt | 0°C |
Siedepunkt | 100°C |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with methanol,acetone,ethanol. |
Formelmasse | 18.02 |
Güte | HPLC |
Dichte | 1.000 |
Menge | 4 x 4 L |
Brechungsindex | 1.333 |
Physikalische Form | Flüssig |