Learn More
DWK Life Sciences Wasserstrahlpumpe, aus Kunststoff (PP), mit Rückschlagventil, Olive und Adaptern für 1/2 und 3/4 in.
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Wasserstrahlpumpen sind Strahlpumpen, in denen Wasser durch ein Ventil geleitet wird. Hierdurch wird ein Vakuum erzeugt, welches für Arbeiten mit Vakuum verwendet werden kann. Mit steigendem Wasserdruck bzw. Wasserdurchfluss steigt auch das erzeugte Vakuum.
- Saugleistung: 400 l/h bei 3,5 bar Wasserdruck und 12 °C Wassertemperatur
- Anschluss an ein Wasserbasiertes Versorungssystem möglich (Filtration aufgrund des Wasserdruckes)
- Olive und Adapter für 1/2 und 3/4
- Aus Kunststoff (PP)
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Anschlussstück, Größe 9 bis 12 mm (metrisch) |
| Beschreibung | nein |
| Material | Polypropylen |
| Flussrate | 170 l/h |
| Zur Verwendung mit | Saugen von Flüssigkeiten und Dämpfen; Vakuumerzeugung; Filtration bei reduziertem Druck; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum |
| Gesamthöhe (metrisch) | 235 mm |
| Anwendungen | Absaugen von Flüssigkeiten und Dämpfen; Erzeugung eines Vakuums; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum |