Learn More
Wasser, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical
Catalog Number 11947199
101.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
101.44 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
93.33 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2,5 l
4 l
7732-18-5
H2O
18.015
11332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
962
CHEBI:15377
Oxidan
O
7732-18-5
H2O
18.015
11332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
962
CHEBI:15377
Oxidan
O
Wasser, H2O, CAS-Nummer-7732-18-5, Dihydrogenmonoxid, Dihydrogenoxid, 1 l, <-0,005 AU bei 280 nm, <-0,005 AU bei 260 nm, <-0,005 AU bei 254 nm, <-0,01 AU bei 210 nm, <-0,01 AU bei 230 nm, <-0,01 AU bei 240 nm, <-0,01 AU bei 220 nm, max. 10 ppb, 100 °C, max. 20 ppb
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das von einem SFI-zertifizierten Lieferanten aus zu 100 % recycelbarem Material hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion ≤ 0.005 AU bei 254 nm, ≤ 0.005 AU bei 260 nm, ≤ 0.005 AU bei 280 nm, ≤ 0.01 AU bei 210 nm, ≤ 0.01 AU bei 220 nm, ≤ 0.01 AU bei 230 nm, ≤ 0.01 AU bei 240 nm
Chemischer Name oder Material Wasser
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität LC-MS & UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte OPTIMA™ LC-MS
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung ≤1 ppm
Dampfdruck 17.5 W bei 20 °C
Gefiltert durch 0.03-Mikron-gefiltert.
Dichte 1.000 g/cm³
Analysenzertifikat Tatsächlich analysierte Charge auf dem Etikett angegeben; Analysenzertifikat der tatsächlichen Charge auf Anfrage verfügbar
Menge 4 l
Physikalische Form Flüssig