Learn More
Wasser, für die Rückstandsanalyse, ECD gepr. zur Rückstandsanalyse, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 326650025
Weitere Details : CAS : 7732-18-5 Netto-Gewicht : 2.55000kg
Menge 2.5L
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10031561
  • 47.40 € / 2.50 Liter
Auf Lager, versandfertig: 21
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7732-18-5
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
Oxidan
H2O
MFCD00011332
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CHEBI:15377
O
Spezifikation
Water
7732-18-5
H2O
MFCD00011332
15, 10237
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Oxidan
962
18.02
Glasflasche
0.0002% max.
1.0000g/mL
100.0°C
1.3334
0.002% max.
GC/ECD (as lindane): max 5ng/L
H2O
16,383
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
Rückstandsanalyse
< 0.0005% (at bottling)
0.89 mPa.s (25°C)
Nicht ausgewiesen
2.5L
1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate