Learn More
Water Spiking Standardlösung A (WSS-A), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035422.AE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Water Spiking Standard A (WSS-A) Solution | |
100 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |
Matrix: 5% HNO3 | |
MFCD00148246 | |
Specpure™ |
RUO – Nur für Forschungszwecke