Learn More
Wasser, für Gradienten-Analyse mittels UHPLC, Fisher Chemical
24.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
21.99 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
24.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
21.99 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
24.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Beschreibung
- Effizienz: Chargenkonsistenz gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
- Niedrige Säure-/Alkalinitätswerte verhindern Wechselwirkungen mit Proben
- Peakform: Niedriges Basislinienrauschen bei 210 nm und 254 nm verbessert die Peakform
- Geschwindigkeit: Gefiltert auf 0.1 μm, wodurch die Analyse bei höheren Drücken schneller durchgeführt werden kann und das Risiko von Pumpenblockaden verringert wird
- Empfindlichkeit: Störungsfrei mit einer außergewöhnlich hohen UV-Übertragung für eine bessere Auflösung und Empfindlichkeit
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Formelmasse | 18.02 mol |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Dampfdruck | 17.5 W bei 20 °C |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |