missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Water, UHPLC-MS, Thermo Scientific™

Unique signal-to-noise specification for the chemical industry where the solvent quality is linked directly to the sensitivity of the mass Unique signal-to-noise specification for the chemical industry where the solvent quality is linked directly to the sensitivity of the mass spectrometer. spectrometer.

48.37 €

Chemische Identifikatoren

CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15339865
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
W8-1
1L Klarglasflasche aus Borosilikatglas
48.37 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 99 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide, 1L, <-0.01 AU at 230nm, <-0.01 AU at 210nm, <-0.01 AU at 220nm, <-0.01 AU at 240nm, <-0.005 AU at 280nm, <-0.005 AU at 260nm, <-0.005 AU at 254nm, 2ppb max., 100 deg.C, 5ppb max., CHEBI:15377, Colorless, 1.000g/cm3, UHPLC-MS

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

7732-18-5
18.015
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CHEBI:15377
O
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
Oxidan

Spezifikation

≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
7732-18-5
5ppb max.
H2O
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
Flüssig
2ppb max.
2ppb max.
5ppb max.
>10 S/N
2ppb max.
≤2mAU - PDA (200-400nm)
≤25ppb (as Chloramphenicol in EIC)
2ppb max.
1.000 g/cm3
100°C
1L
Water
2ppb max.
2ppb max.
5ppb max.
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Oxidan
962
2ppb max.
UHPLC-MS
2ppb max.
Klarglasflasche aus Borosilikatglas
≤1ppm
20ppb max.
Not detected
≤25ppb (as Propazine in EIC)
17.5mmHg at 20°C
0°C
Farblos
7
Sicherheitsdatenblatt (SDS)

RMF - Research Use or Further Mfg