Learn More
Trajan™ Waters WISP Spritze
HPLC Autosampler-Spritze mit 1/4-28 UNF-Schraubgewinde
Marke: Trajan™ 003990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Waters-Geräte
Spezifikation
Ersatzkolben | |
Gehäuse 25D-WISP | |
25 μl | |
Waters intelligente Probenprozessor-Spritze |