Learn More
Emma Safety Footwear Wasserflecken-Spray
Wasserflecken-Spray.
Marke: Emma Safety Footwear MM00005600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1950 Chem class : 2.1
Beschreibung
Wasserflecken-SpraySpezifikation
400 ml | |
Wasserflecken-Spray |
Sicherheit und Handhabung
- Schuhspray (VE=400 ml)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H222-Extrem entzündbares Aerosol.
- H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere ndquelle sprühen.
- P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isobutane, pentane,propane