Learn More
Watson-Marlow Fortlaufende Marprene-Schläuche für Peristaltikpumpen
Langlebiges thermoplastisches Elastomer mit Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Watson-Marlow kontinuierliche Mapren-Schläuche für Peristaltikpumpen sind äußerst widerstandsfähig gegen Oxidationsmittel wie Ozon, Peroxide und Natriumhypochlorit.
N.V.
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Material | Marprene |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 1500 cm |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 41°F |
Beschreibung
- Hält mindestens 10 Mal so lange wie Schläuche aus anderen Materialien
- Behält eine geringe Permeabilität für Gase wie Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff bei
- Farbe: Beige
- Transparenz: Lichtundurchlässig für sichtbares und ultraviolettes Licht
- Mäßige Spallation
- Betriebstemperatur: 5° bis 80 °C
Bestellinformation
Versand in Längen zu 50 Fuß (15 m).
Spezifikation
Autoclavable | |
50 ft. | |
41°F | |
Sterile | |
Opaque Beige |
Marprene | |
1500 cm | |
5°C | |
Low |