missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WAY-100135, TRC

Artikelnummer. 30453725
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453725 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30453725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCW49871010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (±)-N-(1,1-dimethylethyl)-4-(2-methoxyphenyl)-alpha-phenyl-1-piperazinepropanamide Dihydrochloride
CAS 149055-79-8
Summenformel C24H33N3O2 . 2HCl
Menge 10 mg
Synonym WAY-100135, (±)-N-(1,1-dimethylethyl)-4-(2-methoxyphenyl)-α-phenyl-1-piperazinepropanamide Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C24H33N3O2/c1-24(2,3)25-23(28)20(19-10-6-5-7-11-19)18-26-14-16-27(17-15-26)21-12-8-9-13-22(21)29-4/h5-13,20H,14-18H2,1-4H3,(H,25,28)
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CC(C(=O)NC(C)(C)C)c3ccccc3)CC2
IUPAC-Name N-tert-Butyl-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-phenylpropanamid
Molekulargewicht (g/mol) 395.5
Formelmasse 395.2573
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.