Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 208466 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074452
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18074452 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18074452 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3904/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective 5-HT6 agonist
High affinity, selective 5-HT6 agonist (EC50 = 7.3 nM at the human 5-HT6 receptor). Elevates cortical GABA levels in vivo in rat frontal cortex. Exhibits antidepressant and anxiolytic-like effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WAY 208466 dihydrochloride
CAS 1207064-61-6
Menge 10 mg
Summenformel C17H20Cl2FN3O2S
Formelmasse 420.33
Reinheit >99%
Molekulargewicht 420.324