missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR16 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova

Artikelnummer. 16158433
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16158433 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16158433 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00146845T01.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Western Blotting

Spezifikation

Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung WDR16 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC025392.2
Molekulargewicht 68.3
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-WDR16 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-WDR16 antibody (H00146845-B01) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL WDR16 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.