Learn More
WDR31 Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00114987-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16167183
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH12352
Solution
114987
WDR31 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
WDR31
Human
Yes
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
66
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MLLLRCQLKQAPPQKVSFRFCVVMGKQQSKLKHSTYKYGPDEIIEERIQTKAFQEYSPAHMDTVSVVAALNSDLCVSGGKDKTVVAYNWKTGNVVKRFKGHEHEITKVACIPKSSQFFSASRDRMVMMWDLHGSSQPRQQLCGHAMVVTGLAVSPDSSQLCTGSRDNTLLLWDVVTGQSVERASVSRNVVTHLCWVPREPYILQTSEDKTLRLWDSRGLQVAHMFPAKQHIQTYCEVSVDGHKCISCSNGFGGEGCEATLWDLRQTRNRICEYKGHFQTVASCVFLPRALALMPLIATSSHDCKVKIWNQDTGACLFTLSLDGSGPLTSLAVGDAISLLCASFNRGIHLLRMDHSQGLELQEVAAF
FLJ35921
WDR31