Learn More
WDR38 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25683-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884245
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WDR38
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5JTN6
WD repeat domain 38, WDR38
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
401551
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
WDR38
Liquid
WDR38
WDR38 Fusion Protein Ag22444
Antigen Affinity Chromatography