missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WDR45 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17762514
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17762514 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17762514 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5121118

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: Mouse skeletal muscle, Rat lung. Immunogen sequence: EPLMEKGHLD HEQVGSMGLV EMLHRSNLLA LVGGGSSPKF SEISVLIWDD AREGKDSKEK LVLEFTFTKP VLSVRMRHDK IVIVLKNRIY VYSFPDNPRK LFEFDTRDNP KGLC.

This gene encodes a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This gene has a pseudogene at chromosome 4q31.3. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene, but the biological validity and full-length nature of some variants have not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen WDR45
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.42 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen WDR45
Gen-Zugriffsnummer Q5U2Y0, Q91VM3
Gen-Alias JM5; NBIA4; NBIA5; neurodegeneration with brain iron accumulation 4; neurodegeneration with brain iron accumulation 5; WD repeat domain 45; WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 4; WD repeat domain, X-linked 1; WD repeat-containing protein 45; WD45 repeat protein interacting with phosphoinositides 4; WDR45; WDRX1; WDRXI4; WIPI4; WIPI-4
Gensymbole WDR45
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 35-148 of human WDR45 (NP_001025067.1).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 302559, 54636
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.