missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WDR47 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15723491 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15723491 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15723491 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA555569

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LLYECCVEFC QSKATGEEIT ESEVLLGIDL LCGNGCDDLD LSLLSWLQNL PSSVFSCAFE QKMLNIHVDK LLKPTKAAYA DLLTPLISKL SPYP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen WDR47
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen WDR47
Gen-Zugriffsnummer O94967
Gen-Alias KIAA0893; Nemitin; neuronal enriched MAP interacting protein; neuronal enriched MAP-interacting protein; WD repeat domain 47; WD repeat-containing protein 47; WDR47
Gensymbole WDR47
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human WDR47. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94038).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22911
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.