Learn More
WDR76 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25528-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884095
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WDR76
Polyclonal
Unconjugated
WDR76
CDW14, WD repeat domain 76, WDR76
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
79968
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H967
WDR76
WDR76 Fusion Protein Ag22114