missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
WDR77 Polyclonal antibody specifically detects WDR77 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | WDR77 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | Androgen receptor cofactor p44, MEP-50, MEP50Nbla10071, methylosome protein 50, MGC2722, p44, p44/Mep50, RP11-552M11.3, WD repeat domain 77, WD repeat-containing protein 77 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 290-390 of mouse WDR77 (NP_035770.2).,, Sequence:, PWPLSSFVPSQKTYQGNYGFHLGFLQSGTAKSVMCTYSPPLNKLFCQLAKTCPVQLWVSATPPAGSRVRAMAIYKKSQHMTEVVRRCPHHERCSDGDGLAPPQHLIRVEGNLYPEYLEDRQTFRHSVVVPYEPPEAGSEYTTIHYKYMCNSSCMGGMNRRPILTIITLEDSSGNLLGRDSFEVRVCACPGRDRRTEEENFRKKEVL |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?