Learn More
Invitrogen™ WDR77 Monoclonal Antibody (8B2F7)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17267093 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17267093 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17267093 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA538220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Positive Samples: K-562, HeLa, 293T, Jurkat, HepG2, MCF7, SW480.
WDR77 is a component of the 20S PRMT5-containing methyltransferase complex, which modifies specific arginines to dimethylarginines in several spliceosomal Sm proteins. This modification targets Sm proteins to the survival of motor neurons (SMN) complex for assembly into small nuclear ribonucleoprotein core particles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen WDR77
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 8B2F7
Konzentration 1.6 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen WDR77
Gen-Zugriffsnummer Q4QR85, Q99J09, Q9BQA1
Gen-Alias 2610003I18Rik; 2610312E17Rik; Ac2-269; androgen receptor cofactor p44; C79984; HKMT1069; MEP50; MEP-50; Methylosome protein 50; MGC2722; Nbla10071; OTTHUMP00000013473; p44; p44/Mep50; RGD1310479; RP11-552M11.3; testis tissue sperm-binding protein Li 44a; WD repeat domain 77; WD repeat-containing protein 77; WD45; WDR77
Gensymbole WDR77
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein of human WDR77.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 310769, 70465, 79084
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ